Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7384-1G PC7384-25G PC7384-5G
APOSPC7384-1GEA 44.93 EUR
APOSPC7384-1G APOSPC7384-25G APOSPC7384-5G
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇BrFN·ClH
Mw: 240.501 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142877
Číslo CAS: 202865-67-6