Tlačiť
Sodium perfluorohexanoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7314-25G PC7314-5G
APOSPC7314-25GEA 1379.46 EUR
APOSPC7314-25G APOSPC7314-5G
Sodium perfluorohexanoate 98%
Sodium perfluorohexanoate
Vzorec: C₆F₁₁O₂·Na
Teplota tavenia: 265…266 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784242
Číslo CAS: 2923-26-4