Tlačiť
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA 91.46 EUR
APOSPC7292D-1G APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Vzorec: C₄H₃ClF₆O
Teplota varu: 81 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236120
Číslo CAS: 25364-98-1