Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
PC7275-1G PC7275-5G
APOSPC7275-1GEA 106.3 EUR
APOSPC7275-1G APOSPC7275-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Mw: 232.843 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258744
Číslo CAS: 957061-14-2