Tlačiť
Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Fluoro-4-[5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridin-1(2H)-yl]benzene, 1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridine
PC7268-1G PC7268-250MG
APOSPC7268-1GEA 516.25 EUR
APOSPC7268-1G APOSPC7268-250MG
Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀FNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258783
Číslo CAS: 929000-81-7