Tlačiť
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Tridecafluoroundecyl acrylate
PC7254-1G PC7254-5G
APOSPC7254-1GEA 158.04 EUR
APOSPC7254-1G APOSPC7254-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate
Vzorec: C₁₄H₁₃F₁₃O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09749660
Číslo CAS: 1000339-61-6