Tlačiť
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 310.47 EUR
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₃BrFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09749655
Číslo CAS: 283173-83-1
OSN: 2735
ADR: 8,III