Tlačiť
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7157-1G PC7157-5G
APOSPC7157-1GEA 270.38 EUR
APOSPC7157-1G APOSPC7157-5G
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₄H₉F₅O₂
Mw: 304.212 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09749654
Číslo CAS: 471469-89-3