Tlačiť
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC7148-1G PC7148-250MG
APOSPC7148-1GEA 229.12 EUR
APOSPC7148-1G APOSPC7148-250MG
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO
Mw: 227.183 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100260
Číslo CAS: 140908-88-9