Tlačiť
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
PC7101-1G PC7101-250MG
APOSPC7101-1GEA 229.12 EUR
APOSPC7101-1G APOSPC7101-250MG
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₃BF₃NO₃
Mw: 357.176 g/mol
Teplota tavenia: 118…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09064984
Číslo CAS: 906352-77-0