Tlačiť
2-Bromo-4-fluorostyrene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 150.02 EUR
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrF
Mw: 201.036 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD14892603
Číslo CAS: 1221684-51-0