Tlačiť
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 356.5 EUR
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Vzorec: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
Mw: 283.054 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689554
Číslo CAS: 883898-98-4