Tlačiť
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde hydrate, 2-Chloro-3-fluoro-4-formylpyridine hydrate
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 83.32 EUR
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Vzorec: C₆H₃ClFNO·H₂O
Mw: 177.561 g/mol
Hustota: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657826
Číslo CAS: 1196156-07-6