Tlačiť
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 166.06 EUR
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₂
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09907681
Číslo CAS: 428871-73-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III