Tlačiť
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[2-(Heptafluoropropoxy)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]-2,3,3,3-tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H-Perfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
PC6944-1G PC6944-25G PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA 49.74 EUR
APOSPC6944-1G APOSPC6944-25G APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Vzorec: C₉H₃F₁₇O₃
Teplota varu: 155…156 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00339457
Číslo CAS: 14548-74-4