Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-cyano-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 24.95 EUR
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185875
Číslo CAS: 1210906-15-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III