Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6918-1G PC6918-25G PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA 36.45 EUR
APOSPC6918-1G APOSPC6918-25G APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
Mw: 266.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12761591
Číslo CAS: 1187983-97-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III