Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexane-1-sulphonic acid
PC6901-1G PC6901-250MG
APOSPC6901-1GEA 933.81 EUR
APOSPC6901-1G APOSPC6901-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Vzorec: C₆H₅F₉O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14581696
Číslo CAS: 757124-72-4
OSN: 3261
ADR: 8,II