Tlačiť
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,3-Bis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]propan-2-ol
PC6899-25G PC6899-5G
APOSPC6899-25GEA 574.41 EUR
APOSPC6899-25G APOSPC6899-5G
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Vzorec: C₁₃H₁₂F₁₆O₃
Teplota varu: 178 °C (0,8 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00337849
Číslo CAS: 929080-18-2