Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one
PC6884-1G PC6884-250MG
APOSPC6884-1GEA 1193.74 EUR
APOSPC6884-1G APOSPC6884-250MG
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD14581695
Číslo CAS: 1221684-44-1
OSN: 1759
ADR: 8,III