Tlačiť
Bromofluoroacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bromofluoroacetic Acid, 2-Bromo-2-fluoroethanoic acid, Fluorobromoacetic acid
PC6862-1G PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA 151.01 EUR
APOSPC6862-1G APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂BrFO₂
Mw: 156.938 g/mol
Teplota varu: 98…99 °C (29 mm Hg)
Teplota tavenia: 51…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784239
Číslo CAS: 359-25-1
OSN: 3261
ADR: 8 III