Tlačiť
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,3,4,4,5,6,6-Octafluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid, 3,5,6-Trichlorooctafluorohexanoic acid
PC6853-25G PC6853-5G
APOSPC6853-25GEA 1041.32 EUR
APOSPC6853-25G APOSPC6853-5G
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid
Vzorec: C₆HCl₃F₈O₂
Teplota varu: 133…135 °C (20 mm Hg)
Hustota: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236081
Číslo CAS: 2106-54-9
OSN: 3265
ADR: 8,II