Tlačiť
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-8-propoxynonanoic acid
PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 374.25 EUR
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Vzorec: C₁₂HF₂₃O₅
Teplota varu: 75…77 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236739
Číslo CAS: 65294-16-8
OSN: 3265
ADR: 8,III