Tlačiť
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6847-100MG PC6847-1G
APOSPC6847-100MGEA 74.9 EUR
APOSPC6847-100MG APOSPC6847-1G
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₄ClF₆NO
Mw: 315.599 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209304
Číslo CAS: 306935-27-3