Tlačiť
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 310.47 EUR
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N
Mw: 203.204 g/mol
Teplota varu: 79.5…80.5 °C (4 mm Hg)
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784290
Číslo CAS: 885276-54-0