Tlačiť
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl perfluoro-4-bromobutanoate, Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutyrate
PC6835-1G PC6835-250MG
APOSPC6835-1GEA 348.98 EUR
APOSPC6835-1G APOSPC6835-250MG
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Vzorec: C₅H₃BrF₆O₂
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09763602
Číslo CAS: 128160-31-6
OSN: 3265
ADR: 8,III