Tlačiť
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Acetoxy-2-bromo-1,1,1-trifluoropropane
PC6832-10G PC6832-1G PC6832-5G
APOSPC6832-10GEA 597.64 EUR
APOSPC6832-10G APOSPC6832-1G APOSPC6832-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate
Vzorec: C₅H₆BrF₃O₂
Mw: 234.999 g/mol
Teplota varu: 68 °C (100 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09763643
Číslo CAS: 383-68-6