Tlačiť
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,2'-Dibromo-4-fluoroacetophenone
PC6831-1G PC6831-5G
APOSPC6831-1GEA 146.01 EUR
APOSPC6831-1G APOSPC6831-5G
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847026
Číslo CAS: 594810-90-9
OSN: 3261
ADR: 8,III