Tlačiť
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6826-5G PC6826-1G PC6826-25G
APOSPC6826-5GEA 462.9 EUR
APOSPC6826-5G APOSPC6826-1G APOSPC6826-25G
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate
Vzorec: C₂₃H₅F₄₁O₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13176613
Číslo CAS: 121368-60-3