Tlačiť
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6789-250MG PC6789-50MG
APOSPC6789-250MGEA 477.07 EUR
APOSPC6789-250MG APOSPC6789-50MG
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃F₅N₂
Mw: 222.115 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665872
Číslo CAS: 28196-83-0