Tlačiť
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA 28.28 EUR
APOSPC6781-1G APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
Mw: 190.56 g/mol
Teplota tavenia: 127…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09763600
Číslo CAS: 948014-34-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III