Tlačiť
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6741-100MG PC6741-25MG
APOSPC6741-100MGEA 225.83 EUR
APOSPC6741-100MG APOSPC6741-25MG
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Precatalyst for the highly enantioselective imine hydrosilylation
Vzorec: C₂₀H₂₄F₂Ti
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863622
Číslo CAS: 178177-04-3
OSN: 1759
ADR: 8,II