Tlačiť
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate, 3-Amino-2-(methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
PC6719-1G PC6719-5G
APOSPC6719-1GEA 140.79 EUR
APOSPC6719-1G APOSPC6719-5G
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Teplota tavenia: 119…122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00832742
Číslo CAS: 256353-38-5