Tlačiť
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Bis(pentafluorophenoxy)octafluorobiphenyl
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 522.66 EUR
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Vzorec: C₂₄F₁₈O₂
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09763620
Číslo CAS: 14055-56-2