Tlačiť
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Oxo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)pent-2-ene, 4,4-Bis(trifluoromethyl)but-3-en-2-one
PC6653-1G PC6653-5G
APOSPC6653-1GEA 270.76 EUR
APOSPC6653-1G APOSPC6653-5G
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one
Vzorec: C₆H₄F₆O
Teplota varu: 68 °C (135 mm Hg)
Hustota: 1,4102 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09763630
Číslo CAS: 1422-36-2
OSN: 1993
ADR: 3,III