Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6589-1G PC6589-250MG PC6589-5G
APOSPC6589-1GEA 239.07 EUR
APOSPC6589-1G APOSPC6589-250MG APOSPC6589-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrCl₂FO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236590
Číslo CAS: 203302-93-6
OSN: 3265
ADR: 8,II