Tlačiť
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid
PC6491-1G PC6491-5G PC6491-250MG
APOSPC6491-1GEA 165.83 EUR
APOSPC6491-1G APOSPC6491-5G APOSPC6491-250MG
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Vzorec: C₅HF₉O₃
Mw: 280.045 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784238
Číslo CAS: 863090-89-5
OSN: 3265
ADR: 8 III