Tlačiť
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dihydroxy-1,1,1,7,7,7-hexafluoroheptan-4-one
PC6486-1G PC6486-5G
APOSPC6486-1GEA 131.97 EUR
APOSPC6486-1G APOSPC6486-5G
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one
Vzorec: C₉H₆F₁₂O₃
Teplota tavenia: 74…75 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01723705
Číslo CAS: 10487-11-3