Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6391-5G PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA 205.49 EUR
APOSPC6391-5G APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Mw: 254.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660286
Číslo CAS: 886502-42-7