Tlačiť
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxy-3-fluorobenzaldehyde
PC6386-1G PC6386-5G PC6386-10G
APOSPC6386-1GEA 166.06 EUR
APOSPC6386-1G APOSPC6386-5G APOSPC6386-10G
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Teplota tavenia: 216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026481
Číslo CAS: 604000-97-7