Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC6357-1G PC6357-250MG PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA 417.38 EUR
APOSPC6357-1G APOSPC6357-250MG APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026479
Číslo CAS: 1159512-65-8
OSN: 2735
ADR: 8 III