Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6352-1G PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA 318.05 EUR
APOSPC6352-1G APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Mw: 238.136 g/mol
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026476
Číslo CAS: 1159512-61-4