Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Cyanomethyl)-α,α,α,2-tetrafluoroanisole, 2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC6351-1G PC6351-5G PC6351-10G
APOSPC6351-1GEA 218.71 EUR
APOSPC6351-1G APOSPC6351-5G APOSPC6351-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Mw: 219.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026475
Číslo CAS: 1159512-60-3
OSN: 3276
ADR: 6.1 III