Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Bromomethyl)-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, α-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)toluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC6313-1G PC6313-5G PC6313-25G
APOSPC6313-1GEA 63.29 EUR
APOSPC6313-1G APOSPC6313-5G APOSPC6313-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026474
Číslo CAS: 1159512-59-0
OSN: 3265
ADR: 8 II