Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6311-1G PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA 79.71 EUR
APOSPC6311-1G APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
Mw: 210.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026473
Číslo CAS: 86256-43-1