Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6309-1G PC6309-5G
APOSPC6309-1GEA 106.15 EUR
APOSPC6309-1G APOSPC6309-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026472
Číslo CAS: 1159512-58-9