Tlačiť
2,5-Difluorostyrene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Difluoro-2-vinylbenzene
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 265.54 EUR
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Vzorec: C₈H₆F₂
Teplota varu: 56 °C (30 mm Hg)
Hustota: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00142841
Číslo CAS: 398-70-9
OSN: 1993
ADR: 3,III