Tlačiť
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (E)-2-(Trifluoromethyl)ethenyl benzyl ether, ({[(1E)-3,3,3-Trifluoroprop-1-en-1-yl]oxy}methyl)benzene
PC6259-25G PC6259-5G PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA 913.76 EUR
APOSPC6259-25G APOSPC6259-5G APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193051
Číslo CAS: 932395-40-9
OSN: 1993
ADR: 3,III