Tlačiť
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 99.48 EUR
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
Mw: 253.089 g/mol
Teplota tavenia: 91…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11855948
Číslo CAS: 648904-84-1