Tlačiť
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 56.56 EUR
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Mw: 189.207 g/mol
Teplota tavenia: 117…118.4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09264555
Číslo CAS: 252561-34-5